Merck
209457
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)acetone
≥95% (GC)
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 332,00
US$ 332,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 332,00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.17
Beilstein/REAXYS Number:
1936697
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
liquid
assay:
≥95% (GC)
US$ 332,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥95% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)