209406
2-Thio-6-azauridine
99%
Sinónimos:
6-Aza-2-thiouridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11N3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
261.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
99%
mp
201-203 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=S
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?