Merck
209082
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroosmate(IV)
Sinónimos:
Chloroosmic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2OsCl6
Número de CAS:
Peso molecular:
404.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
SMILES string
Cl.Cl.Cl[Os](Cl)(Cl)Cl
Packaging
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)