Merck
208728
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-chlorophthalimide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.71
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccc(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c1-8-6-10(17)3-5-13(8)18-14(19)11-4-2-9(16)7-12(11)15(18)20/h2-7H,17H2,1H3
InChI key
LIVAQMJLPOCEMO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)