20787
1D-1-O-Butyryl-4,6-O-dibenzoyl-myo-inositol
≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0%
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](O)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O9/c1-2-9-16(25)31-21-18(27)17(26)20(32-23(29)14-10-5-3-6-11-14)19(28)22(21)33-24(30)15-12-7-4-8-13-15/h3-8,10-13,17-22,26-28H,2,9H2,1H3/t17-,18+,19-,20+,21+,22+/m0/s1
InChI key
KTYAOQKEMRXFIY-NXOOKBFXSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)