203645
Lithium fluoride
powder, <100 μm, ≥99.98% trace metals basis
Sinónimos:
Fluorolithium
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.98% trace metals basis
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
<100 μm
bp
1673 °C/1 atm (lit.)
mp
845 °C (lit.)
solubilidad
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
densidad
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
It can be used as an electrolyte additive to protect the lithium metal electrode, which improves the stability and reversibility of the battery. The partially soluble LiF forms a thin coating over the surface of lithium and stabilizes the SEI layer.
It can also be used as catalyst support in the preparation of carbon nanofibers by a catalytic chemical vapor deposition method.
Características y beneficios
- High mechanical strength
- Wide electrochemical stability window
- Low calculated barriers toLi diffusion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.