Merck
201278
Sigma-Aldrich
Fast Red ITR Salt
Sinónimos:
Azoic Diazo No. 42
About This Item
Colour Index Number:
37150
EC Number:
UNSPSC Code:
12171500
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)