200654
Ethyl cellulose
viscosity 300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Sinónimos:
Ethylcellulose
Seleccione un Tamaño
US$ 194,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 194,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Formulario
granular
temp. de autoignición
698 °F
concentración
48.0-49.5%
Extensión del etiquetado
48% ethoxyl
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
viscosidad
300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
temperatura de transición
softening point 157 °C
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Clave InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Aplicación
It can be used as an efficient carrier for multiparticulate sustained drug delivery. For example, it can be used to develop polymeric microspheres for the controlled release of Ivabradine HCL (IBH).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?