200522
Poly(ethylene-co-propylene-co-5-methylene-2-norbornene)
ethylene 70 wt. %
Sinónimos:
Ethylene-5-ethylidenenorbornene-propene copolymer
About This Item
Formulario
solid
composición
ethylene, 70 wt. %
viscosidad
80, Mooney(lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H12.C3H6.C2H4/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7;1-3-2;1-2/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3;3H,1H2,2H3;1-2H2/b8-2+;;
Clave InChI
MPXNNMASLYQCAH-SZPWSVBHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?