Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
AsCl3
Número CAS:
Peso molecular:
181.28
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-059-5
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: arsenic
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
130.2 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[As](Cl)Cl
InChI
1S/AsCl3/c2-1(3)4
InChI key
OEYOHULQRFXULB-UHFFFAOYSA-N
General description
Arsenic(III) chloride can be used as a precursor to synthesize As-based nanocrystal alloys for thermoelectric materials and biarsenical ligands protein labeling.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?