Merck
197971
Sigma-Aldrich
Ethyl homovanillate
97%
Sinónimos:
Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
bp
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
Clave InChI
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl homovanillate is a strong inhibitor of monoamine oxidase A (MAOA)[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guoxin Tao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(15), 4777-4788 (2005-06-07)
Eugenol (1) is an active principle of Rhizoma acori graminei, a medicinal herb used in Asia for the treatment of symptoms reminiscent of Alzheimer's disease (AD). It has been shown to protect neuronal cells from the cytotoxic effect of amyloid