Merck
197920
Sigma-Aldrich
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]pyrrolidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
270.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
138-140 °C/1.2 mmHg (lit.)
densidad
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc(OCCN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C12H16BrNO/c13-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-14-7-1-2-8-14/h3-6H,1-2,7-10H2
Clave InChI
YDWKSSWZGXRQET-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]pyrrolidine was used in the synthesis of 4-OCH2CH2 -pyrrolidine[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chuansheng Niu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5829-5832 (2009-09-19)
A series of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles were synthesized and evaluated as PKCtheta inhibitors. The systematic optimization of 4-[(4-methyl-1H-indol-5-yl)amino]-5-[(E)-2-phenylvinyl]-3-pyridinecarbonitrile 3 resulted in the identification of compound 23e as a potent PKCtheta inhibitor with good selectivity over PKCdelta.