Merck
19719
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[5]arene
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C55H70O5
Número de CAS:
Peso molecular:
811.14
Beilstein:
5234242
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0%
mp
310-312 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
Otras notas
Starting material for the synthesis of derivatives
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G. Barrett et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1475-1475 (1993)
D. Kraft et al.
Tetrahedron, 49, 6019-6019 (1993)