Merck
197130
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥98%
cadena SMILES
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)