Merck
196029
Sigma-Aldrich
1-Piperidinepropionitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
110-111 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCCN1CCCCC1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)