Merck
195715
Sigma-Aldrich
Isobutyl benzoate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
241-242 °C (lit.)
densidad
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clave InChI
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Rationale for maximum allowable concentration of isobutyl benzoate in atmospheric air of populated areas].
M V Murkova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 15-16 (1994-02-01)
Corine Tourné-Péteilh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(34), 15523-15529 (2011-07-30)
Interfacial tension, electrical conductivity, NMR self-diffusion and DLS experiments have been used to investigate the self-aggregation in water of ionic liquids associating an ibuprofenate anion and 1-alkyl-3-methylimidazolium [C(n)MIm](+) (n = 4, 6, 8) cations. Despite the short alkyl chain on