Merck
195367
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
43-46 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(CCl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride is a lachrymatory agent.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Review of US Patents in the Field of Organic Process Development Published During October and November 2009.
Turner K.
Organic Process Research & Development, 14(2), 311-322 (2010)