Merck
195286
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pentanol
99%
Sinónimos:
α-Propylphenethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Número CE:
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
cadena SMILES
CCCC(O)Cc1ccccc1
Clave InChI
FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)