Merck
194697
Sigma-Aldrich
DL-Amethopterin hydrate
96%
Sinónimos:
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22N8O5
Número de CAS:
Peso molecular:
454.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
96%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)