Merck
194670
Sigma-Aldrich
4-Decanone
98%
Sinónimos:
Hexyl propyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5COCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)CCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)