194220
Phenoxyacetic acid sodium salt hydrate
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OCH2CO2Na·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.13 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥98%
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3.Na.H2O/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MEQSSBKFRRPKBI-UHFFFAOYSA-M
Application
Phenoxyacetic acid sodium salt hydrate may be used in chemical synthesis.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?