194190
N,N-Diethyldodecanamide
98%
About This Item
assay
98%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
166-167 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(CC)CC
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?