Merck
193720
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-indanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
146-148 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1C(O)Cc2ccccc12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)