193615
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4ClN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
disponibilidad
available only in EU
cadena SMILES
Nc1nc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)