Merck
193321
Sigma-Aldrich
Piperonyl isobutyrate
99%
Sinónimos:
Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
densidad
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)