192910
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
159-160 °C (lit.)
SMILES string
CC(C(C#N)C(N)=O)C(C#N)C(N)=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-4(5(2-9)7(11)13)6(3-10)8(12)14/h4-6H,1H3,(H2,11,13)(H2,12,14)
InChI key
XLQBCZSOEGHLAA-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?