192538
5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
223-224 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl4N2/c9-4-1-2-5-6(3-4)14-7(13-5)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)