191957
Poly(isobornyl methacrylate)
average Mw ~554,000 by GPC, beads
About This Item
Productos recomendados
form
beads
mol wt
average Mw ~554,000 by GPC
transition temp
Tg 110 °C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?