Merck
191493
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
technical grade
Sinónimos:
6-Chloronaphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H5ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
232.62
MDL number:
grade
technical grade
mp
202-206 °C (dec.)
SMILES string
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
InChI key
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N