191426
2-Nitrobenzamide
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
bp
317 °C (lit.)
mp
174-178 °C (lit.)
grupo funcional
amide
nitro
cadena SMILES
NC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H,(H2,8,10)
Clave InChI
KLGQWSOYKYFBTR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?