Merck
191302
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)benzamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CONHCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
183.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
103-106 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCNC(=O)c1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)