Merck
191035
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 130 °C (ring and ball)
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
density
0.98 g/mL at 25 °C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)