190616
2-Hydroxy-3-nitropyridine
98%
Sinónimos:
3-Nitro-2-pyridinol, 3-Nitro-2-pyridone
About This Item
Ensayo
98%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Oc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-4(7(9)10)2-1-3-6-5/h1-3H,(H,6,8)
Clave InChI
BOAFCICMVMFLIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 3-nitro-2-pyridyl β-D-galactoside
- 3-nitro-2-pyridyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
- 5-amino-6-chloro-3-iodopyridine
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?