189324
2,5-Dimethylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
densidad
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(CO)c1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)