189243
4-Fluoro-2-methylaniline
96%
Sinónimos:
2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-o-toluidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
90-92 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Cc1cc(F)ccc1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?