188913
Catecholborane
98%
Sinónimos:
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
50 °C/50 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
InChI key
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.