Merck
188786
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
96%
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI key
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)