Merck
188638
Sigma-Aldrich
4-(1,2,3,4-Thiatriazol-5-ylamino)phenol hydrate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N4OS · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.21 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay:
95%
assay
95%
mp
153 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Oc1ccc(Nc2nnns2)cc1
InChI
1S/C7H6N4OS.H2O/c12-6-3-1-5(2-4-6)8-7-9-10-11-13-7;/h1-4,12H,(H,8,9,11);1H2
InChI key
FWTZQTCIZRQKBB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)