Merck
18853
Sigma-Aldrich
1,2-Butadiene
≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
54.09
Beilstein:
1730808
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
técnicas
NMR: suitable (13C-NMR)
bp
10.8 °C (lit.)
cadena SMILES
CC=C=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h4H,1H2,2H3
Clave InChI
QNRMTGGDHLBXQZ-UHFFFAOYSA-N
Envase
pressure tin
Otras notas
Sales restrictions may apply
válvula de control
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ralf I Kaiser et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(32), 6181-6190 (2014-08-02)
The reactions of the 4-tolyl radical (C6H4CH3) and of the D7-4-tolyl radical (C6D4CD3) with 1,2-butadiene (C4H6) have been probed in crossed molecular beams under single collision conditions at a collision energy of about 54 kJ mol(-1) and studied theoretically using