Merck
187917
Sigma-Aldrich
Cyclobutanemethanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C4H7CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
densidad
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC1CCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-4-5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Oxidation of cyclobutanemethanol in the presence of lead tetraacetate and lead tetraacetate/metal chloride has been investigated[1].
Aplicación
Cyclobutanemethanol was used in the synthesis of bicyclic lactone[2].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Total synthesis of (-)-pestalotiopsin A.
Ken-ichi Takao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(18), 3426-3429 (2008-03-28)
The lead tetraacetate reaction of alcohols containing a small ring. Part II. Cyclobutane-methanols and cyclopropane-ethanols.
Mihailovic ML, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(2), 475-486 (1976)