Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H10OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-806-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
43-46 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)C1CCCCC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DLTWBMHADAJAAZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 99% | description 98% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp 43-46 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.1 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group amine, hydroxyl, nitro | functional group - | functional group ketone |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?