Merck
187267
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
≥98%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 40,30
US$ 40,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 40,30
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 40,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
mp
39-43 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadena SMILES
Cc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
URCWIFSXDARYLY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)