18722
Castor oil
meets analytical specification of DAB, refined
About This Item
Productos recomendados
descripción
peroxide value <= 5
Formulario
viscous liquid
actividad óptica
[α]20/D +3.0 to +6.0°
calidad
meets analytical specification of DAB
refined
impurezas
≤0.3% water (Karl Fischer)
≤1% unsaponifiable matter
índice de refracción
n20/D 1.477-1.481
n20/D 1.478 (lit.)
viscosidad dinámica
950-1100 mPa.s
bp
313 °C (lit.)
valor de ácido
≤1
valor hidroxilo
≥160
valor de yodo
82‑90
valor de saponificación
176‑187
densidad
0.952-0.965 g/mL at 20 °C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?