Merck
18717
Sigma-Aldrich
(3R,6R)-3,6-Octanediol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.23
Beilstein/REAXYS Number:
4780881
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1
SMILES string
CC[C@@H](O)CC[C@H](O)CC
Application
Used as a convenient starting material for the preparation of enantiomerically pure bis(phospholano)ethane ligands.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)