186902
2,6-Dimethoxybenzonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyanoresorcinol dimethyl ether
About This Item
assay
97%
SMILES string
COc1cccc(OC)c1C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-5H,1-2H3
InChI key
XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)