Merck
18486
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl isocyanate
≥97.0%
Sinónimos:
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl isocyanate, 2-(Perfluorooctyl)ethyl isocyanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H4F17NO
Número de CAS:
Peso molecular:
489.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
bp
65 °C/0.5 mmHg
mp
26-31 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCN=C=O
InChI
1S/C11H4F17NO/c12-4(13,1-2-29-3-30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2
Clave InChI
XBIIIDIAZYSZBI-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)