184799
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadena SMILES
OCc1cc(CO)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2
Clave InChI
FTLFITNFXXERLN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol was used to fabricate chemical sensor for detection of explosive 2,4,6-trinitrotoluene by planar integrated optical waveguide attenuated total reflection spectrometry.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Natalie R Walker et al.
Analytica chimica acta, 593(1), 82-91 (2007-05-29)
A chemical sensor was developed to detect the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) utilizing planar integrated optical waveguide (IOW) attenuated total reflection spectrometry. Submicron thick films of organically modified sol-gel polymers were deposited on the waveguide surface as the sensing layer. Sol-gels