Merck
183741
Sigma-Aldrich
(+)-p-Menth-1-en-9-ol,mixture of isomers
(R,R)-isomer ~67%, (R,S)-isomer ~33%, 97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +99°, c = 4.2 in toluene
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
115-116 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CO)C1CCC(C)=CC1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)