183660
3,3-Dimethylacryloyl chloride
97%, contains 400 ppm phenothiazine as inhibitor
Sinónimos:
3-Methyl-2-butenoyl chloride, 3-Methylcrotonoyl chloride, Senecioyl chloride
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
400 ppm phenothiazine as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
C\C(C)=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
Clave InChI
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?