Merck
183652
Sigma-Aldrich
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid
technical grade, 90%
Sinónimos:
N-(4-Bromo-2-carboxyphenyl)glycine
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3-2-(NHCH2CO2H)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
274.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CNc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-1-2-7(11-4-8(12)13)6(3-5)9(14)15/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
NGTZRRAYYJFRDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)